Western Blot and Nucleic Acid Membranes and Filter Paper
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche nuestros precios exclusivos de la web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DE WESTERN BLOTTING
LINTERS DE ALGODÓN DE ALTA PUREZA
Complete su pedido
Complete su pedido de Western blot y membranas de ácidos nucleicos y papel de filtro con los accesorios necesarios.
GRANDES OFERTAS
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-Cell y XCell II™ Módulo de transferencia
El sistema para electroforesis XCell SureLock™ mini-cell runs Novex™ ejecuta minigeles Novex™ de forma rápida y sencilla, y no presenta fugas sin abrazaderas ni grasa. El módulo de blot XCell II™ que lo acompaña permite transferir fácilmente proteínas o ácidos nucleicos de minigeles a membranas y requiere menos de 200 mL de tampón de transferencia.
Comprar ahoraGRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Paquete de sustratos para Western Blot
El paquete contiene los sustratos quimioluminiscentes SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity y SuperSignal™ West Pico PLUS (tamaño de la muestra) para la detección quimioluminiscente en Western blot de rutina y de alta sensibilidad.
Comprar ahoraGRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Pierce™ Stocks de tampón concentrados (10X y 20X).
Las soluciones stock de Pierce™ están listas para su uso con una simple dilución, lo que evita la necesidad de pesar o disolver los ingredientes secos, o de ajustar el pH de la solución. Acelere sus experimentos sin sacrificar la calidad o la consistencia.
Comprar ahora