Preguntas frecuentes sobre las pipetas serológicas
¿Para qué se utilizan las pipetas serológicas?
Las pipetas serológicas se utilizan para transferir líquidos, mezclar soluciones químicas o suspensiones celulares y colocar reactivos compuestos de diferentes densidades. Esto se hace con la ayuda de un regulador de pipeta, un llenador o una pera. Las capacidades de volumen van desde <1mL hasta 100mL, dependiendo de la marca y el modelo. Las pipetas serológicas son de plástico o de vidrio y suelen estar disponibles estériles.
¿Qué significa la graduación?
Para poder medir el volumen de líquido aspirado y dispensado, las pipetas serológicas están marcadas, o "graduadas", con el volumen numérico en el lateral del tubo. Algunas pipetas serológicas tienen graduaciones ascendentes y descendentes.
¿Qué significan las abreviaturas TD y TC?
TD significa 'To Deliver' y TC significa 'To Contain'. En las pipetas calibradas con TD, se suministra una cantidad definida de líquido y cualquier líquido residual que quede en las paredes interiores del tubo se tiene en cuenta en la calibración anterior. En las pipetas calibradas con TC, la pipeta contiene un volumen específico pero dispensa menos debido a este líquido residual. Por ello, es importante soplar todo el líquido de la pipeta para tener el volumen deseado. Las pipetas graduadas o las pipetas de bulbo son comunes entre los diseños TD, mientras que las pipetas capilares son comunes entre los diseños TC.
¿Cómo elegir el tamaño correcto de la pipeta?
Para reducir los errores, utilice siempre la pipeta más pequeña que sea apropiada para el trabajo. Una pipeta serológica de 5mL es más precisa que una de 10mL para medir 4,5mL de líquido.
¿Cuáles son los tamaños de pipeta serológica más utilizados?
Los tamaños más comunes son 10, 25 y 50mL.
¿Cuál es la precisión de una pipeta serológica?
Las pipetas serológicas son tan precisas como sus incrementos más pequeños, que suelen ser de unos pocos milímetros (0,1mL para las de 2mL). Si su investigación requiere un alto nivel de precisión, le recomendamos que combine su pipeta serológica de laboratorio con una micropipeta.
¿Cuáles son los dispositivos más adecuados para el pipeteo con pipetas serológicas?
Todas las pipetas serológicas requieren el uso de un dispensador de pipetas para la transferencia de líquidos. El dispensador de pipetas elimina la necesidad de que el investigador realice la antigua técnica de pipeteo con la boca. Las más básicas son las bombillas de succión de goma, pero las pipetas electrónicas manuales son las más utilizadas por su comodidad y precisión.
¿Qué tipos de pipetas serológicas existen?
Las pipetas serológicas suelen ser de plástico, estériles y desechables; o de vidrio, esterilizables y reutilizables. Las más utilizadas son las de poliestireno estéril y desechable.