Filtros sin jeringa y filtros de jeringa preguntas frecuentes
¿Cómo elegir la membrana de filtro de jeringa adecuada?
Esto dependerá del tipo de solución a filtrar. Para soluciones acuosas, elija membranas de nylon o MCE. Para soluciones no polares, elija membranas de Nylon, PTFE o PVDF. Para soluciones proteicas, elija membranas de PVDF o PES.
¿Cómo elegir el diámetro de filtro adecuado?
El diámetro del filtro se determina en función del volumen de la muestra. Para volúmenes de muestra <10mL, elija un diámetro de filtro de 13mm. Para volúmenes de muestra <100mL, elija un diámetro de filtro de 25mm. Para volúmenes de muestra <250mL, elija un filtro de 33mm de diámetro.
¿Cómo elegir un tamaño de poro adecuado?
El tamaño de los poros se determina en función del tamaño (en micras) de las partículas que queremos separar. Para más de 3µm, elija una membrana filtrante con un tamaño de poro de 0,45µm y para menos de 3µm, elija un tamaño pobre de 0,22µm. Cuanto menor sea el micraje de la membrana, más fina será la filtración.
¿Cuándo debo elegir una membrana filtrante de jeringa estéril o no estéril?
Esto dependerá de las aplicaciones de procesamiento. Si la solución ya está esterilizada, elija un filtro estéril. Si su solución va a ser filtrada a través de un proceso de esterilización, un filtro no estéril también podría funcionar.