Cámaras frigoríficas
![](/content/dam/fishersci/en_EU/Programmes/20984_every_space/every_space_main_banner_v2.jpg)
Cámaras frigoríficas
Soluciones para cada espacio de su laboratorio
Encuentre productos esenciales para almacenar y manipular sus muestras importantes a las temperaturas adecuadas, desde frigoríficos y congeladores hasta neveras y cajas, tenemos los equipos y suministros de almacenamiento en frío que necesita para hacer avanzar su investigación.
Descubra los productos![](/content/dam/fishersci/en_EU/events/webinar/template/banner_mobile_main_page.png)
Cámaras frigoríficas
Soluciones para cada espacio de su laboratorio
Encuentre productos esenciales para almacenar y manipular sus muestras importantes a las temperaturas adecuadas, desde frigoríficos y congeladores hasta neveras y cajas, tenemos los equipos y suministros de almacenamiento en frío que necesita para hacer avanzar su investigación.
Descubra los productosAlmacene y proteja muestras valiosas
Descubra la mejor selección de soluciones y suministros de almacenamiento en frío. Ofrecemos una amplia gama de refrigeradores y congeladores de laboratorio, neveras y cajas, y sistemas de almacenamiento criogénico de última generación. Confíe en nuestros productos de calidad profesional para proteger sus valiosas muestras y optimizar sus necesidades de almacenamiento. Compre ahora las mejores soluciones de almacenamiento en frío.
Frequently
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los distintos tipos de frigoríficos de laboratorio?
Los tipos de frigoríficos de laboratorio incluyen frigoríficos de uso general para el almacenamiento de muestras y suministros, frigoríficos de almacenamiento inflamable para el almacenamiento seguro de materiales inflamables, frigoríficos antideflagrantes para entornos peligrosos, ultracongeladores para el almacenamiento a largo plazo a temperaturas extremadamente bajas, frigoríficos de bancos de sangre para el almacenamiento de sangre y hemoderivados, frigoríficos de farmacia para el almacenamiento de medicamentos y vacunas, y congeladores de almacenamiento criogénico para la conservación de muestras biológicas a temperaturas ultrabajas.
¿Cuál es el principio de un ultracongelador?
El principio de un ultracongelador se basa en el uso de un sistema de refrigeración en cascada. Este sistema utiliza dos o más etapas de refrigeración para alcanzar y mantener temperaturas extremadamente bajas.
¿Cuál es la esperanza de vida de un ultracongelador?
La vida útil de un ultracongelador puede variar en función de factores como la calidad de construcción, las prácticas de mantenimiento y los patrones de uso.
¿Es lo mismo un congelador de laboratorio que un congelador normal?
No, un congelador de laboratorio no es lo mismo que un congelador doméstico normal. Los congeladores de laboratorio están diseñados específicamente para almacenar materiales y muestras sensibles a la temperatura que se utilizan en aplicaciones de investigación científica, sanitarias o industriales.
Science News
Lab Reporter
Disponible ahora