Test
Los productos perfectos para complementar su mesa de laboratorio
Nuestra amplia gama de productos esenciales de mesa está diseñada específicamente para satisfacer sus necesidades, garantizando la eficiencia y la flexibilidad en todos los aspectos de su trabajo.
Marcas destacadas
Descubra nuestras
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo la centrífuga de sobremesa adecuada para mi laboratorio?
Al seleccionar una centrífuga de sobremesa, tenga en cuenta factores como la capacidad, el rango de velocidades, la compatibilidad del rotor y las características de seguridad. Evalúe las necesidades específicas de su laboratorio para encontrar la más adecuada.
Más información
¿En qué se diferencian las microcentrífugas de las centrifugadoras estándar?
Las microcentrífugas son centrífugas especializadas diseñadas para muestras de pequeño volumen, que suelen oscilar entre microlitros y mililitros. Funcionan a altas velocidades para generar fuerza centrífuga para aplicaciones como el aislamiento de ADN/ARN, la precipitación de proteínas y la peletización de células, lo que las hace ideales para la investigación en biología molecular y bioquímica.
Más información
¿Cómo funcionan los mezcladores vórtex y cuáles son sus aplicaciones?
Los mezcladores vórtex utilizan la agitación orbital rápida para mezclar pequeños volúmenes de líquidos en recipientes de laboratorio como tubos, viales y microplacas. Se utilizan habitualmente para diversas aplicaciones, como la resuspensión de muestras, la mezcla de cultivos celulares, la preparación de PCR y las reacciones enzimáticas, ya que proporcionan una mezcla rápida y eficaz sin necesidad de agitación manual.
Más información
¿En qué se diferencian los pH-metros de sobremesa de los modelos portátiles y cuándo son preferibles?
Los pH-metros de sobremesa son instrumentos fijos diseñados para medir el pH con precisión en el laboratorio. Suelen ofrecer funciones avanzadas, como compensación de temperatura, registro de datos y compatibilidad con electrodos especializados, lo que los hace adecuados para aplicaciones exigentes que requieren gran precisión y reproducibilidad.
Más información
Science News
Lab Reporter
Article 1
Efectos de la electricidad estática en el pesaje analítico
Más información
Article 2
Consejos para trabajar de forma segura con presión en el laboratorio
Más información
Article 3
Cómo reducir los costes ocultos en el laboratorio de cultivo celular
Más información
Disponible ahora
Otros programas
Sustainability Program
Programa de sostenibilidad
Más información sobre cómo alcanzar juntos el objetivo de cero emisiones netas.
Más información
Lab Reporter
Fisher Scientific Edge Programa
Envío de algunos de nuestros productos más populares en el día.
Más información
NLSU
¿Crear un nuevo laboratorio?
Obtenga todo el apoyo necesario para crear un nuevo laboratorio o ampliar uno ya existente a través del programa NLSU.
Más información
NLSU Program
News Corner
Explore las últimas innovaciones en el Canal Fisher Scientific
Más información