Learn More
Buerkle™ Tubo de extensión para Aqua Sampler
Ayuda a obtener muestras de agua subterránea de pozos, pozos y otras fuentes.
Marca: Buerkle™ 5308-1051
313.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para tomamuestras de 1050 ml
- Los materiales ultrapuros garantizan el máximo grado de pureza de las muestras
Especificaciones
Tubo de extensión | |
1050 mL |