missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRTH-2/GPR44 Antibody (301109) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 18665743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18665743 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18665743

Marca: Novus Biologicals FAB33381C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRTH-2/GPR44 Monoclonal antibody specifically detects CRTH-2/GPR44 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRTH-2/GPR44
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 301109
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD294, CD294 antigen, Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells, CRTH2chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells, DL1R, DP2, G protein-coupled receptor 44, putative G-protein coupled receptor 44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CRTH-2, Met1-Ser395, Accession # Q9Y5Y4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11251
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.