missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8580), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18681335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18681335 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18681335

Marca: Novus Biologicals NBP320805H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NCAM-1/CD56
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rNCAM1/8580
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NCAM-1/CD56 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4684
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.