Learn More
Thermo Scientific™ Tubes and Ultra Clear Caps, strips of 8
Click to view available options
Cantidad:
10 paquetes de 12 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
- Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
- Ocho tubos por tira
- 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
- Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 ml |
| Volumen (métrico) | 0,25 ml |
| Cantidad | 10 paquetes de 12 tiras |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real |
| Material | Polipropileno |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de tapón | Tapones planos ultratransparentes |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |