Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapón abovedado
Tipo de producto:
Tapón de 8 tiras
Tubo de 8 tiras
Cantidad:
10 paquetes de 12 tiras
250 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima.
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Color | Verde |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 250 tiras |
| Forma | V-Bottom |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado |
| Tipo de producto | Tubo de 8 tiras |