Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Código de producto. 10533225
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapón abovedado
Tipo de producto:
Tapón de 8 tiras
Tubo de 8 tiras
Cantidad:
10 paquetes de 12 tiras
250 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
Código de producto. 10533225
Marca: Thermo Scientific™ AB0452
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml, ocho tubos por tira de 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados
  • Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Aplicaciones
  • PCR
  • qPRC
  • PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 10 paquetes de 12 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de tapón No se incluye
Formato 120 tubos de tiras
Tipo de producto Tubo de 8 tiras