missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glut2 Antibody (199017), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1414F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glut2 Monoclonal antibody specifically detects Glut2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
| Glut2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 199017 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Glut2, Met1-Val524, Accession # P11168 | |
| 0.2 mL | |
| Lipid and Metabolism, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 6514 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido