Learn More
Hamilton™ Carga de gel de 0,3 mm, aguja RN de cono pequeño, 2,54 cm (1 pulg.), estilo de punta 3, 6/PK
Descripción
Hoja de especificaciones
- Grosor – 0,3 mm
- Estilo de punta – 3
- Longitud de la aguja – 1 pulg. (25,4 mm)
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
- Cono – RN pequeño
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 0,3 G |
| Tipo de producto | Agujas de carga de gel de posición fija |