Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 0.5 ml: preesterilizados
Dispone de una junta tórica resistente a productos químicos
Marca:  Axygen™ SCT-050-A-S
Detalles adicionales : Peso : 7.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11330345
  • 253.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío de enzimas de restricción y otros reactivos.
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Disponibles en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
20000 xG
Varios
0,5 ml
Sin lazo
Bolsa
No
Cónicos
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Polipropileno
Junta tórica
Estéril
Tapón de rosca