Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, 0,5 ml, tapón plano
Click to view available options
Cantidad:
1,000 tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Los tubos individuales de 0,5 ml incorporan un tapón de cierre a presión, disponible en formato plano o abovedado. Estos tubos son compatibles con bloques de termociclador de 0,5 ml y se pueden utilizar en aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras.
Características destacadas
- Adecuada para bloques de termociclador de 0,5 ml
- 0,6 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
- Con tapón de «cierre a presión» integrado
- Disponible con tapas planas o abovedadas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Descripción | Tapones planos mate |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,5 mL |
| Volumen (métrico) | 0,6 mL |
| Cantidad | 1,000 tubes |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Material | Polipropileno |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de tapón | Tapones planos |
| Mostrar más |