Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.5 ml
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Transparente
Verde
Tipo de tapón:
Tapón abovedado
Tapón plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa. |
| Color | Verde |
| Volumen (métrico) | 0.5 mL |
| Cantidad | 1000 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón plano |
| Tipo de producto | Tubos |