Learn More
Thermo Scientific™ EDTA (0,5 M), pH 8,0
Optimice aplicaciones bioquímicas o de biología molecular que requieran un quelante para cationes divalentes.
Marca: Thermo Scientific™ R1021
17.18 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
EDTA 0,5 M, pH 8,0 es una solución acuosa de ácido etilendiaminotetraacético, sal sódica, filtrado por membrana (EDTA) de 0,22 μm. Ideal para aplicaciones bioquímicas o de biología molecular que requieran un quelante para cationes divalentes. Al formar complejos con iones metálicos, el EDTA inhibe las reacciones enzimáticas dependientes de metales. EDTA forma complejos de iones metálicos en una relación molar 1:1.
Los ácidos nucleicos normalmente se almacenan en un tampón TE que contiene EDTA de 1 mM, lo que evita la degradación de los ácidos nucleicos por nucleasas dependientes de metales.
Aplicaciones- Terminación de reacciones enzimáticas dependientes de metales
- Protección del ADN contra nucleasas dependientes de metales
Especificaciones
EDTA | |
EDTA | |
5 x 1 ml | |
Líquido |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2800905 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1021 |
2800877 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1021 |
2832943 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1021 |
2836136 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1021 |
2854125 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1021 |