Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapón plano de 0.5 ml
Con tapón de cierre a presión integrado
Marca:  Fisherbrand™ 14230203
41.52 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12124152
  • 46.20€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,5 ml
  • 0,6 ml de volumen máximo al cerrarse
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
0,5 ml
Bloques de termociclador de 0,5 ml que pueden utilizarse en aplicaciones de PCR y de almacenamiento de muestras
Plano
Tubos para PCR de pared fina
Verde
1000/caja
Polipropileno
Tubo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapón plano de 0.5 ml > Verde