Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapón plano de 0.5 ml
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano |
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0,5 ml que pueden utilizarse en aplicaciones de PCR y de almacenamiento de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina |