Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10473372 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forma del fondo:
Con faldón
Cónicos
Independiente
Sin faldón
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca con junta tórica (no incluido)
Tapón de rosca y junta tórica, conectados
Tapón de rosca y junta tórica, por separado
Tapón incluido
Envase:
50 tubos y tapones acoplados/bolsa
50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 10473372
Marca: Thermo Scientific™ 3468A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
  • Estos tubos se han diseñado con un fondo cónico para permitir la recuperación completa de las muestras
  • Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
  • Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
  • Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras valiosas sensibles a la luz y se suministran con un tapón de rosca del mismo color
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
  • Los bordes externos de los tubos de microcentrífugas autoestables permite la apertura y el cierre con una sola mano si se usan gradillas con orificios dentados
  • Los tubos de microcentrífugas con tapones de rosca funcionan con muchos sistemas automatizados
  • La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de PCR
Opciones de envasado y colores
  • Amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio y envasado no estéril en bolsas selladas individuales de 50 tubos para proteger los tubos de la contaminación cruzada
  • El producto estéril se envasa con los tapones roscados en los tubos
  • Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individuales de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada
  • Colores de los tapones de rosca estándar: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para facilitar la identificación visual de las muestras (el tapón de rosca de color natural con sujeción y junta tórica se puede adquirir por separado)
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Ámbar
Material Polipropileno 100 % puro (tubo y tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica)
Incluye Knurl
Envase 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Intervalo de temperatura (métrico) Almacenamiento en frío:De -80 °C a +95 °C.Nitrógeno líquido:Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión de LN2
Declaraciones de limpieza No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR
Resistencia UV Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm
Propiedad de unión Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Par de apriete máx. Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca con junta tórica (no incluido)
Fit for Purpose Preparados para PCR
Forma del fondo Sin faldón
RCF máx. 20.000 x g
Tipo de producto Screw-cap Microtube
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.