Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
- El modelo no estéril no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno ni endotoxina
- El modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones no contiene ARNasa/ADNasa, ADN, pirógeno, endotoxina, ATP ni inhibidor de PCR
- El embalaje se ha diseñado para satisfacer los requisitos más amplios. Los tubos se envasan con y sin tapones, los tapones se suministran acoplados o sueltos, en una sola bolsa; la opción de bolsa doble para entornos de sala limpia está disponible a petición.
- La resina de polipropileno 100 % puro se ha seleccionado específicamente para una claridad óptima y aplicaciones biológicas
- El diseño, grosor y selección de materiales de la junta tórica se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y temperatura. La junta tórica de color negro está hecha de EPDM
- Compatible con sistemas automatizados. Independientemente de que se utilicen sistemas automatizados para el llenado, taponado o etiquetado, el producto se ha diseñado para soportar las elevadas presiones de par de torsión asociadas con la automatización. El diseño del producto ayuda a abordar problemas frecuentes en los sistemas de automatización, como: grietas de fisura, atascos del alimentador, tapones excesivamente o poco apretados y roscado incorrectos
- Rango de volumen de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
- Las opciones de color del tubo son un color natural para claridad ultra-alta o la opción ámbar que proporciona protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm
- Tapones estándar o con sujeción, disponibles en toda la gama de colores del arco iris. Visite la página de productos de tapón para obtener información adicional
- Los tubos estriados ofrecen la posibilidad de bloquear el tubo en gradillas especiales para la operación con una sola mano
- Los tubos no estriados son ideales para la automatización y el etiquetado, ya que son lisos, sin interferencias que puedan interferir en el etiquetado
- Los tubos con faldón o independientes pueden colocarse en posición vertical sin sujeción alguna, sin necesidad de gradilla
- Los tubos cónicos requieren una gradilla para colocación en posición vertical
- La opción de resina ofrece características como ácido nucleico bajo, unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
- El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
- Intervalo de temperatura de -80 °C a +95 °C. Almacenamiento a corto plazo a -80 °C y -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en fase de vapor de LN2. Adecuados para congelación rápida por inmersión en LN2
- Baño de agua compatible con hasta +95 °C
Nota: Para obtener información sobre los tapones roscados, consulte el n.º de 3471AS.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Polipropileno 100 % puro (tubo y tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica) |
| Incluye | NonKnurl |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2 |
| Declaraciones de limpieza | Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR |
| Resistencia UV | Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Mostrar más |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.