Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16265540 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forma del fondo:
Con faldón
Cónicos
Independiente
Sin faldón
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca con junta tórica (no incluido)
Tapón de rosca y junta tórica, conectados
Tapón de rosca y junta tórica, por separado
Tapón incluido
Envase:
50 tubos y tapones acoplados/bolsa
50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 16265540
Marca: Thermo Scientific™ 3462ANK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Nota: Para obtener información sobre los tapones roscados, consulte el n.º de cat. 3471.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Ámbar
Material Polipropileno 100 % puro
Incluye NonKnurl
Envase 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Intervalo de temperatura (métrico) Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Declaraciones de limpieza No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR
Resistencia UV Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm
Propiedad de unión Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Par de apriete máx. Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón No incluido
Fit for Purpose Preparados para PCR
Forma del fondo Sin faldón
RCF máx. 25000xG
Tipo de producto Screw-cap Microtube
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.