Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
GREENER_CHOICE
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
Marca:  Thermo Scientific™ 3478AS
549.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16295610
  • 622.00€ / paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Nota: Para obtener información sobre los tapones roscados, consulte el n.º de cat. 3471.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
18000xG
No
Ámbar
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR
Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Estéril
Estériles y preparados para PCR
Tubo con tapón de rosca de 1,5ml, estriado, con faldón, ámbar, estéril mediante irradiación con haces electrónicos, tubo solo sin tapón
1,5 ml
Polipropileno 100 % puro
Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm
Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.