Learn More
Hidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15520534
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
10057-27-9
C3F6O
166.02
MFCD00149063
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona; trihidrato
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
10057-27-9
C3F6O
166.02
MFCD00149063
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona; trihidrato
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Punto de fusión 18.0°C to 21.0°C
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 108.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluoroacetone hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.