Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone |
| Densidad | 1.22 |
| Punto de ebullición | 51°C to 52°C (2 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2614467 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction