Learn More
1,1,1-Trifluoroacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
1,1,1-Trifluoroacetone is used in a synthesis of 2-trifluoromethyl-7-azaindoles starting with 2,6-dihalopyridines. The derived chiral imine was used to prepare enantiopure α-trifluoromethyl alanines and diamines via a Strecker reaction followed by either nitrile hydrolysis or reduction. And also used as a useful molecule in synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,1-trifluoroacetona se utiliza en una síntesis de 2-trifluorometil-7-azaindoles a partir de 2,6-dihalopiridinas. La imina quiral derivada se utilizó para preparar alaninas y diaminas de α-trifluorometilo enantiopuras mediante una reacción de Strecker seguida de hidrólisis o reducción de nitrilo. También se utiliza como una molécula útil en las reacciones de síntesis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
La 1,1,1-trifluoroacetona se utiliza en una síntesis de 2-trifluorometil-7-azaindoles a partir de 2,6-dihalopiridinas. La imina quiral derivada se utilizó para preparar alaninas y diaminas de α-trifluorometilo enantiopuras mediante una reacción de Strecker seguida de hidrólisis o reducción de nitrilo. También se utiliza como una molécula útil en las reacciones de síntesis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoroacetone |
Punto de fusión | <-78°C |
Densidad | 1.252 |
Punto de ebullición | 21°C to 24°C |
Temperatura de inflamación | −31°C (−24°F) |
Olor | Chloroform-like |
Índice de refracción | 1.3 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1748614 |