Learn More
1,1,1-Tris(difenilfosfinometil)etano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15497827
1,1,1-Tris(difenilfosfinometil)etano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497827
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15497827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37863.06
Solicitar formato a granel o personalizado
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane is used in chemicals and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1-tris(difenilfosfinometil)etano se utiliza en la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22031-12-5
Fórmula molecular C41H39P3
Peso molecular (g/mol) 624.68
Número MDL MFCD00014084
Clave InChI BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphos, 1,1,1-tris diphenylphosphinomethyl ethane, 1,1,1-tris diphenylphosphino-methyl ethane, 2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane-1,3-diyl bis diphenylphosphine, 1,3-bis diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane, phenyl triphos, acmc-1cr3v, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl-2-methylpropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methyl-propyl-diphenyl-phosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methylpropyl-diphenylphosphane
PubChem CID 423856
Nombre IUPAC [3-difenilfosfanil-2-(difenilfosfanilmetil)-2-metilpropil]-difenilfosfano
SMILES CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Punto de fusión 99°C to 102°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.67
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10244042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberH37863.06,H37863.03
Número de lote10224761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH37863.06,H37863.03
Número de lote10228608 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH37863.06,H37863.03
Número de lote10237169 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH37863.06,H37863.03
Número de lote10202120 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH37863.06,H37863.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,1,1-Tris(difenilfosfinometil)etano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >