Learn More
1,1,2,2-Tetrabromoetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419783
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
Código de producto. 11419783
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12943.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
1,1,2,2-Tetrabromoethane is useful for the separation of minerals from supporting rock. It is used as a solvent for fats, greases, oils and waxes. It acts as a mercury substitute in the production of gauges and balancing equipment. It finds application as a floating agent used in processing and separation of mineral oils. Further, it is used as refractive index liquid in microscopy. In addition to this, it is also employed as a flame-retardant additive for polystyrenes, polyurethanes and polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,2,2-Tetrabromoetano es útil para la separación de minerales de la roca de soporte. Se utiliza como disolvente para grasas, aceites y ceras. Actúa como sustituto del mercurio en la producción de medidores y equipos de equilibrado. Se aplica como agente flotante utilizado en el procesamiento y la separación de aceites minerales. Además, se utiliza como líquido de índice de refracción en microscopía. Además, se emplea como aditivo pirorretardante para poliestirenos, poliuretanos y poliolefinas.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio, magnesio, metales alcalinos y cinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-27-6
Fórmula molecular C2H2Br4
Peso molecular (g/mol) 345.65
Número MDL MFCD00000133
Clave InChI QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoetano
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Densidad 2.967
Punto de ebullición 118°C to 120°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.637
Cantidad 50 mL
Número UN UN2504
Índice Merck 14,9185
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.67
Porcentaje de pureza 97%