Learn More
1,1,2,2-Tetracloroetano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321607
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11321607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04489.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.838 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,2,2-tetracloroetano se utiliza en la preparación de productos químicos orgánicos, como disolvente para grasas, aceites, ceras, resinas, acetato de celulosa y en ciertos tipos de reacciones de Friedel-Crafts. También se usa para fabricar pinturas, barnices, productos para eliminar el óxido y otros hidrocarburos clorados con dos átomos de carbono. Se utiliza en la determinación de teobromina en cacao. También se emplea como líquido de inmersión en cristalografía. Además, se utiliza como desnaturalizador de alcohol, fumigante y agente de limpieza en seco en películas fotográficas. Asimismo, se usa como producto intermedio en la producción industrial de tricloroetileno, tetracloroetileno y 1,2-dicloroetileno.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol, cloroformo y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, sodio, óxidos de sodio, bases fuertes, potasio, nitratos y disulfuro de 2,4-dinitrofenilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-34-5
Fórmula molecular C2H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 167.838
Número MDL MFCD00000848
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroetano
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Punto de fusión -43°C
Densidad 1.596
Punto de ebullición 142°C to 146°C
Fórmula lineal Cl2CHCHCl2
Índice de refracción 1.4935
Cantidad 25 g
Número UN UN1702
Beilstein 969206
Índice Merck 14,9189
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.85
Porcentaje de pureza ≥98%