Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano-d2, 99 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
20 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99 atom % D |
Densidad | 1.6100g/mL |
Deuterio (D) | 98,5% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4924 |
Cantidad | 20 ml |
Punto de ebullición | 146.0°C |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Product Identifier
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.