Learn More
1,1,2-Tricloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10447720
Marca: Thermo Scientific Acros 139432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-00-5
Fórmula molecular C2H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 133.40
Número MDL MFCD00000852
Clave InChI UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-t
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
Nombre IUPAC 1,1,2-tricloroetano
SMILES ClCC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1, 2-Trichloroethane
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 1.4300g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 115.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CHCl2
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,85
Índice Merck 15,9802
Gravedad específica 1.43
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viscosidad 1.69 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.