Learn More
1,1,3,3-Tetrametilguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
11434250 25 mL 25 ml
11485063 100 mL 100 ml
11495063 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11434250
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12314.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,3,3-tetrametilguanidina se emplea como catalizador de espuma de poliuretano, como acelerador para las síntesis del caucho polisulfurado. También se utiliza como base fuerte en las industrias fotoquímicas (acopladores) y farmacéuticas (esteroides). Es esencial para la preparación de nitrilos de alquilos a partir de haluros de alquilo y 3′-alquiltimidinas a partir de 3′-nitrotimidinas. Sirve como catalizador eficaz y selectivo para la benzoilación de alcoholes. Reemplaza las bases caras 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) y 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno (DBN) en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales y orgánicos, y dióxido de carbono. Mantener alejado de fuentes de ignición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-70-6
Fórmula molecular C5H13N3
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00008323
Clave InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametilguanidina
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Punto de fusión <-30°C
Densidad 0.918
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 25 mL
Número UN UN2920
Beilstein 969608
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,1,3,3-Tetramethylguanidine