Learn More
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15495766
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495766
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15495766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60460.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849950-54-5
Fórmula molecular C30H48FeP2
Peso molecular (g/mol) 526.51
Número MDL MFCD09750465
Clave InChI RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
PubChem CID 71310585
Nombre IUPAC 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
SMILES [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.49
Porcentaje de pureza ≥97%
Título del producto
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Thermo Scientific™ >