Learn More
1,1'-bis(Difenilfosfino)ferroceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS 12150-46-8
Fórmula molecular C34H28FeP2
Peso molecular (g/mol) 554.39
Número MDL MFCD00001422
Clave InChI KZPYGQFFRCFCPP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) bis(1-(diphenylphosphanyl)cyclopenta-2,4-dien-1-ide)
SMILES [Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene acts as a ligand in homogeneous catalysis. It is used as a ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis from amines and alcohols by hydrogen-borrowing. It is also employed as a ligand for Buchwald-Hartwig cross coupling. Further, it is used in the synthesis of coordination compound as well as the formation of complexes with various metals such as palladium chloride. In addition to this, it serves as a reagent for palladium-catalyzed coupling reactions and also plays an important role in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1′-bis(difenilfosfino)ferroceno actúa como ligando en catálisis homogéneas. Se utiliza como ligando para la síntesis de aminas más verdes catalizadas por rutenio a partir de aminas y alcoholes mediante el préstamo de hidrógeno. También se emplea como ligando para el acoplamiento cruzado de Buchwald-Hartwig. Además, se utiliza en la síntesis de compuestos de coordinación, así como en la formación de complejos con varios metales, como el cloruro de paladio. Además de esto, sirve como reactivo para las reacciones de acoplamiento catalizadas con paladio y también desempeña un papel importante en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, alcohol y pentano. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
12150-46-8
554.39
KZPYGQFFRCFCPP-UHFFFAOYSA-N
[Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C34H28FeP2
MFCD00001422
λ²-iron(2+) bis(1-(diphenylphosphanyl)cyclopenta-2,4-dien-1-ide)
Especificaciones
1, 1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
∽182°C (decomposition)
C34H28FeP2
Air sensitive
KZPYGQFFRCFCPP-UHFFFAOYSA-N
λ²-iron(2+) bis(1-(diphenylphosphanyl)cyclopenta-2,4-dien-1-ide)
554.4
12150-46-8
0.97
MFCD00001422
Soluble in chloroform,dichloromethane,alcohol and pentane. Insoluble in water.
[Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
554.39
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H301-H312-H332.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : Sensible al aire
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo argón