Learn More
1,1-Di-(tert-butilperoxy)-3,3,5-trimetilciclohexano, solución al 75 % en alcohol mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane |
| Color | Sin designar |
| Nombre de nota | 75% Sol.in Arom.free Min.spirit |
| CAS | 6731-36-8, 67-56-1 |
| % mín. CAS | 74.0, 24.0 |
| % máx. CAS | 76.0, 26.0 |
| Fórmula molecular | C2H4Cl2 |
| Fórmula lineal | [(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3 |
| Número MDL | MFCD00084801 |
| Densidad | 0.8950g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
- Peligro
- Peróxido orgánico Tipo C y D
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.