Learn More
1-(1-Naftilmetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411628
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15411628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55398.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40675-81-8
Fórmula molecular C15H18N2
Peso molecular (g/mol) 226.323
Número MDL MFCD01314185
Clave InChI HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
Nombre IUPAC 1-(naftalen-1-ilmetil)piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo