Learn More
1,1'-Tiocarbonildi-2(1H)-piridona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone is used in the preparation of thio-analogs of thioureas, sulforaphane and 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. It is involved in the preparation of norbiotinamine and its reactive derivatives such as isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1′-tiocarbonildi-2(1H)-piridona se utiliza en la preparación de tioanálogos de tioureas, sulforafano y 2-furan-2-il-3-hidroxi-6-isotiocianato-cromen-4-ona. También participa en la preparación de la norbiotinamina y sus derivados reactivos, como los isotiocianatos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
La 1,1′-tiocarbonildi-2(1H)-piridona se utiliza en la preparación de tioanálogos de tioureas, sulforafano y 2-furan-2-il-3-hidroxi-6-isotiocianato-cromen-4-ona. También participa en la preparación de la norbiotinamina y sus derivados reactivos, como los isotiocianatos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone |
Punto de fusión | 163°C to 166°C |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.26 |
Porcentaje de pureza | 95% |