Learn More
1,10-Fenantrolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
500 g
10337620 25 g 25 g
10695972 5 g 5 GR
10337481 100 g 100 g
15294644 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 10337620
Marca: Thermo Scientific Acros 157530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-71-7
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00011678
Clave InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Phenanthroline
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 120.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23,227
Índice Merck 15,7328
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.