Learn More
1,10-perclorato de hierro(II) fenantrolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049879
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11357308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030557.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Oxidación, indicador de reducción
1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate is used as an oxidation, reduction indicator. It is used for the detection, identification, analysis, of chemical, biological, or pathologic processes or conditions. Agents that are capable of inserting themselves between the successive bases in DNA, thus kinking, uncoiling or otherwise deforming it and therefore preventing its proper functioning. They are used in the study of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14586-54-0
Fórmula molecular C36H24Cl2FeN6O8
Peso molecular (g/mol) 795.367
Número MDL MFCD00050959
Clave InChI QIZDTKUCQUZJHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,10-phenanthroline ferrous perchlorate, iron 2+ ; 1,10-phenanthroline; diperchlorate, iron 2+ perchlorate 1,10-phenanthroline 1:2:3, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, diperchlorate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron diperchlorate, 3c12h8n2.2clo4.fe, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, diperchlorate, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2
PubChem CID 84537
Nombre IUPAC hierro(2 +);1,10-fenantrolina;diperclorato
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Fe+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Color Rojo
Cantidad 2 g
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 795.37
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .