Learn More
Monohidrato de monoclorhidrato de 1,10-fenantrolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10629263
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18851-33-7
Fórmula molecular HCl·H2O
Peso molecular (g/mol) 234.69
Número MDL MFCD00150061
Clave InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina;hidrato;clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224.0°C to 225.0°C
Color Morado o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.