Learn More
Monohidrato monoclorhidrato de 1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11457717 5 g 5 g
11467717 25 g 25 g
11477717 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11457717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate is used as an analytical reagent for colorimetric determination of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato monoclorhidrato de 1,10-fenantrolina se utiliza como reactivo analítico para la determinación colorimétrica del hierro.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Almacénese en un recipiente cerrado herméticamente en un área fresca y bien ventilada, lejos del aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18851-33-7
Fórmula molecular C12H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 234.683
Número MDL MFCD00150061
Clave InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina;hidrato;clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 4007967
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.68 (216.66 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,10-Phenanthroline,monohydrochloride,monohydrate