Learn More
1,2,2,6,6-Pentametil-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10058521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10058521 5 g Frasco de vidrio 5 g
10421301 250 g Frasco de plástico 250 g
10043420 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 10058521
Marca: Thermo Scientific Acros 300860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2403-89-6 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2403-89-6
Fórmula molecular C10H21NO
Peso molecular (g/mol) 171.28
Número MDL MFCD00191220
Clave InChI NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
Nombre IUPAC 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 76°C
Color Amarillo
Densidad 0.9670g/mL
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.967
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viscosidad 15.3 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Escamas