Learn More
Solución de nodularina, 10 μg/ml en metanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15951071 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15951071 1 mL 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15951071
Marca: Honeywell Fluka R10751ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
10 μg/ml en metanol, patrón analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 118399-22-7
Densidad 0.79 g/cm3
Temperatura de inflamación 11°C
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Industry Type TOXINAS DE CIANOBACTERIAS
Cantidad 1 mL
Grado Estándar analítico