Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10635572
Marca: Thermo Scientific Acros 138200250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-21-4
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006896
Clave InChI UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 232°C to 233°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5665 to 1.5685
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 275
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,benzene,acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.