Learn More
1,2,3,4-Tetrametil-1,3-ciclopentadieno, 85 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11964431 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11964431
Marca: Thermo Scientific Acros 348070250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4249-10-9
Peso molecular (g/mol) 122.21
Clave InChI VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
PubChem CID 77935
SMILES CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Color Amarillo
Densidad 0.8080g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14
Índice de refracción 1.4700 to 1.4760
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.808
Nombre IUPAC ciclopentanocarbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.21
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.