Learn More
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10273802 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10374392
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW00600CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4100-13-4
Fórmula molecular C3H2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 130.121
Número MDL MFCD00052099
Clave InChI HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
Nombre IUPAC ácido tiadiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.13
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.