Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15547029 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
15547029 5 g 5 g
15502245 100 g 100 g
15557029 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15547029
Marca: Thermo Scientific Acros 138370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-93-2
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Clave InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H2(CH3)4
Cantidad 5 g
Beilstein 05,431
Índice Merck 15,3515
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97+%