Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15557029
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-93-2
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Clave InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Fórmula lineal C6H2(CH3)4
Cantidad 500 g
Beilstein 05,431
Índice Merck 15,3515
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97+%