Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351607
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11351607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04493.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4,5-tetrametilbenceno es el precursor del dianhídrido piromellítico, que se utiliza para la fabricación de agentes endurecedores, adhesivos y materiales de revestimiento. Se usa en la fabricación de algunas materias primas para plásticos de ingeniería (poliimidas) y como agente de entrecruzamiento para resinas alquídicas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-93-2
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008528
Clave InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Beilstein 1903393
Índice Merck 14,3468
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.