Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilideno-alfa-D-alo-furanosa, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
500 miligramos
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 73°C to 77°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 mg |
| Condición de rotación específica | +37.50 (20.00°C c=1,chloroform) |
| Mostrar más |